Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metanil Yellow (Tech.), 85%
Codice prodotto. 10472971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10472971 100 g 100g
10771252 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10472971 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 413721000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 587-98-4
Formula molecolare C18H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 375.378
InChI Key NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
IUPAC Name sodium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Metanil Yellow
Nota nome tech., 85%
Contenuto di colorante 80% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Beilstein 16, 330
Indice di Merck 15, 5999
Colore Orange
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 375.38
Grado Pure