Descrizione
HO3P, CAS Number-37267-86-0, unii-mtk99r3uv0, x-phosphate-group, m-phosphoric acid, metaphosphoric acid hpo3, meta-phosphoric acid, phosphenic acid, metaphosphoric acid, phosphonate 1-, hydrogenphosphonate, hydrogen phosphonate, 500g, Colorless, UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N, 200 deg.C, 11351, 79.979
Specifica
Specifica
| pH | 2 |
| Colore | Colorless |
| CAS | 37267-86-0 |
| Punto di fusione | 200°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | HO3P |
| Forma fisica | Solid |
| Numero MDL | 11351 |
| Sinonimo | metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Metaphosphoric acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.