Learn More
Metaphosphoric acid, stabilized
Codice prodotto. 10115040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10115040 500 g Glass bottle 500g
10105040 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10115040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00€
    227.00€ / 500g
    Risparmia 19.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Metaphosphoric acid, 40 to 46% (HPO3), HO3P, CAS Number-37267-86-0, 50813-16-6, hydrogenphosphonate, metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogen phosphonate, phosphenic acid, m-phosphoric acid, metaphosphoric acid hpo3, phosphonate 1-, x-phosphate-group, unii-mtk99r3uv0, 500g, 5ppm max. | CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79.979 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37267-86-0 , 50813-16-6
Formula molecolare HO3P
Molecular Weight (g/mol) 79.979
Numero MDL MFCD00011351
InChI Key UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Metaphosphoric acid
Metalli pesanti (come Pb) 50ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (HPO3)n
Quantità 500 g
Fieser 01,665; 16,177
Forma fisica Glassy Lump
Indice di Merck 15, 7457
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slowly forming the ortho-acid, soluble in alcohol
Peso formulazione 79.98
Percent Purity 40 to 46% (HPO3)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Metaphosphoric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.