Learn More
Metapneumovirus Nucleoprotein Antibody (hMPV123), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18613279 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613279 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18613279 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP253104APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.13€
    664.65€ / 0.1mL
    Risparmia 133.48€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Metapneumovirus Nucleoprotein Monoclonal specifically detects Metapneumovirus Nucleoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Metapneumovirus Nucleoprotein
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone hMPV123
Coniugato APC
Diluizione Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulazione PBS
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human MPV strain NCL-145
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Linea di prodotti Novus