Learn More
Metazosulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Metazosulfuron |
| CAS | 868680-84-6 |
| Nomi componenti o analita | Metazosulfuron |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C15 H18 Cl N7 O7 S |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 1H-Pyrazole-5-sulfonamide, 3-chloro-4-(5,6-dihydro-5-methyl-1,4,2-dioxazin-3-yl)-N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-1-methyl-, 3-Chloro-N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]-1-methyl-4-(5-methyl-5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide, Metazosulfuron, NC 620 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H18ClN7O7S/c1-7-6-29-21-12(30-7)10-11(16)20-23(2)13(10)31(25,26)22-15(24)19-14-17-8(27-3)5-9(18-14)28-4/h5,7H,6H2,1-4H3,(H2,17,18,19,22,24) |
| SMILES | COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(C3=NOCC(C)O3)c(Cl)nn2C)n1 |
| Vedi altri risultati |