Learn More
Metazosulfuron, TRC
Codice prodotto. 30484265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30484265 10 mg 10mg
30467915 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30484265 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22600510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868680-84-6
Formula molecolare C15 H18 Cl N7 O7 S
Molecular Weight (g/mol) 475.86
Sinonimo 1H-Pyrazole-5-sulfonamide, 3-chloro-4-(5,6-dihydro-5-methyl-1,4,2-dioxazin-3-yl)-N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-1-methyl-, 3-Chloro-N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]-1-methyl-4-(5-methyl-5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide, Metazosulfuron, NC 620
IUPAC Name 1-[5-chloro-2-methyl-4-(5-methyl-5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)pyrazol-3-yl]sulfonyl-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(C3=NOCC(C)O3)c(Cl)nn2C)n1
Specifica
Materiale o nome chimico Metazosulfuron
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H18ClN7O7S/c1-7-6-29-21-12(30-7)10-11(16)20-23(2)13(10)31(25,26)22-15(24)19-14-17-8(27-3)5-9(18-14)28-4/h5,7H,6H2,1-4H3,(H2,17,18,19,22,24)
Peso formulazione 475.0677