Learn More
MetFormin hydrochloride, 98%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11472432 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11472432 5 g -
11462432 1 g 1g
11482432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472432 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215169105
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 1115-70-4
Formula molecolare C4H12ClN5
Molecular Weight (g/mol) 165.63
Numero MDL MFCD00012582
InChI Key OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
IUPAC Name hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Metformin hydrochloride
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 165.6
Percent Purity 0.98
Forma fisica Crystalline Powder