Learn More
MetFormin hydrochloride, 98%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11482432 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482432 10 g 10g
11462432 1 g 1g
11472432 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482432 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215169110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    150.15€ / 10g
    Risparmia 7.85€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 1115-70-4
Formula molecolare C4H12ClN5
Molecular Weight (g/mol) 165.63
Numero MDL MFCD00012582
InChI Key OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
IUPAC Name hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Metformin hydrochloride
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Quantità 10 g
Peso formulazione 165.6
Percent Purity 0.98
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Metformin Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Metformin Hydrochloride