Learn More
Metformin hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477358
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16477358 10 g 10g
16413387 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16477358 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17471A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Metformin hydrochloride (1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride) inhibits the mitochondrial respiratory chain in the liver, leading to activation of AMPK, enhancing insulin sensitivity for type 2 diabetes research. Metformin hydrochloride triggers autophagy.
Metformin hydrochloride (1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride) inhibits the mitochondrial respiratory chain in the liver, leading to activation of AMPK, enhancing insulin sensitivity for type 2 diabetes research. Metformin hydrochloride triggers autophagy.
Specifica
Materiale o nome chimico Metformin hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 1115-70-4
Colore White
Quantità 10 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H12ClN5
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (603.79 mM) ∣DMSO : ≥ 1.7 mg/mL (10.26 mM)
SMILES NC(NC(N(C)C)=N)=N.Cl
Molecular Weight (g/mol) 165.62
Peso formulazione 165.62
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only