Learn More
Metformin Related Compound B, TRC
Codice prodotto. 30474848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474848 2.5 mg 2.50mg
30470715 1 mg 1mg
30466643 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30474848 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2588682.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1674-62-0
Formula molecolare C3 H9 N5 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 151.6
Sinonimo 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Biguanide, 1-methyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Methylbiguanide Hydrochloride, N'-Methylbiguanide monohydrochloride
IUPAC Name 1-carbamimidoyl-3-methylguanidine;hydrochloride
SMILES Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Peso formulazione 151.0625
Percent Purity >95%