Learn More
Metformin, TRC
Codice prodotto. 30010834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010834 100 mg 100mg
30006001 10 mg 10mg
30005677 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010834 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM258858100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 657-24-9
Formula molecolare C4 H11 N5
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Sinonimo Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, Biguanide, 1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N,N-Dimethylimidodicarbonimidic diamide, 1,1-Dimethylbiguanide, Cidophage, DMGG, Dimethylbiguanide, Emiphage, Ficonax, Fluamine, Flumamine, Glifor, Gliguanid, Glucofine, Haurymelin, Metformin, Metiguanide, Metphage, N,N-Dimethylbiguanide, N,N-Dimethyldiguanide, N1,N1-Dimethylbiguanide, NNDG, N'-Dimethylguanylguanidine, Siofor
IUPAC Name 3-carbamimidoyl-1,1-dimethylguanidine
SMILES CN(C)C(=N)NC(=N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Metformin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H11N5/c1-9(2)4(7)8-3(5)6/h1-2H3,(H5,5,6,7,8)
Peso formulazione 129.1014
Percent Purity >95%