Learn More
Methacholine chloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438026
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16438026
Marca: Medchem Express HYA0083
MedChemExpress Methacholine (Acetyl-β-methylcholine) choride is a potent muscarinic-3 (M3) agonist.
Methacholine choride acts directly on acetylcholine receptors on smooth muscle causing bronchoconstriction and airway narrowing. Methacholine choride shows a high sensitivity to identify bronchial hyperresponsiveness (BHR). Methacholine choride can be used to measure airway hyperresponsiveness (AHR) as a diagnostic aid in the assessment of individuals with asthma-like symptoms and normal resting expiratory flow rates.
Specifica
Materiale o nome chimico Methacholine chloride
Forma fisica Solid
CAS 62-51-1
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H18ClNO2
Sinonimo Acetyl-β-methylcholine chloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (511.01 mM) ∣DMSO : ≥ 42 mg/mL (214.63 mM)
SMILES CC(OC(C)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 195.69
Peso formulazione 195.69
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.