Learn More
Methacrolein, 90%, stabilized, AcroSeal™
Codice prodotto. 10063907 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10063907 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10063907 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196501000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 78-85-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale o nome chimico Methacrolein
Nota nome Stabilized
CAS 78-85-3
Punto di fusione -81.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8470g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C
Punto d'infiammabilità −15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C4H6O
Formula lineare H2C=C(CH3)CHO
Indice di rifrazione 1.4145
Numero MDL MFCD00006974
Quantità 100 mL
Beilstein 01,III,2981
Gravità specifica 0.847
Sinonimo methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6g/100mL (20°C).
InChI Key STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C=O
IUPAC Name 2-methylprop-2-enal
Stabilizzatore 0.1% hydroquinone
Molecular Weight (g/mol) 70.09
PubChem CID 6562
Viscosità 0.49 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.