Learn More
Methacrolein, 90%, stabilized
Codice prodotto. 10643572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10643572 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10267073 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10275253 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10069560 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10643572 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 292835000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Methacrolein, 90%, C4H6O, CAS Number-78-85-3, 2-methyl-2-propenal, 2-methylpropenal, 2-methylacrolein, 2-methylenepropanal, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, methacrylaldehyde, methacrylic aldehyde, methylacrylaldehyde, methacrolein, 50mL, 88% min. (GC), 01, III, 2981, 69.0 deg.C | CAS: 78-85-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-85-3
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00006974
InChI Key STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
PubChem CID 6562
IUPAC Name 2-methylprop-2-enal
SMILES CC(=C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methacrolein
Nota nome 90%
Punto di fusione -81.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8470g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C
Punto d'infiammabilità −15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CHO
Indice di rifrazione 1.4145
Quantità 500 mL
Beilstein 01, III, 2981
Gravità specifica 0.847
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6g/100mL (20°C).
Stabilizzatore 0.1% hydroquinone
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid