Learn More
Methacrolein (Stabilized with 1% Hydroquinone), TRC
Codice prodotto. 30133844
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133844 10 g 10g
18032550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133844 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM25880510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-85-3
Formula molecolare C4 H6 O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Sinonimo 2-Propenal, 2-methyl-, 2-Methyl-2-propenal (ACI), Methacrylaldehyde (8CI), 2-Formyl-1-propene, 2-Methacrolein, 2-Methyl-2-propen-1-al, 2-Methylacrolein, 2-Methylenepropanal, 2-Methylpropenal, Isobutenal, Methacrolein, Methacrylic aldehyde, Methylacrolein, Methylacrylaldehyde, NSC 8260, α-Methacrolein, α-Methylacrolein, α-Methylacrylaldehyde
IUPAC Name 2-methylprop-2-enal
SMILES CC(=C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methacrolein
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6O/c1-4(2)3-5/h3H,1H2,2H3
Peso formulazione 70.0419