Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methacrylamide, 98%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methacrylamide |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | 108.0°C to 112.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 215.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | H2C=C(CH3)CONH2 |
| Quantità | 2.5 kg |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methacrylamide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.