Learn More
Methacrylamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methacrylamide |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6) |
| Peso formulazione | 85.0528 |