Learn More
Methacrylic acid, 99%, stab. with 100-250ppm hydroquinone or 4-methoxyphenol
Descrizione
Methacrylic acid is used as a monomer to prepare polymers. It acts a precursor for the preparation methyl methacrylate, N-substituted methacryl amides, methacrylamide, N-substituted methacryl amides and acryloyl chloride. It enhances the adhesion of surface coatings and adhesives. It acts as auxiliaries for the textile industry. It is involved in the preparation of poly(methacrylic acid)/montmorillonite nanocomposites, which finds application in the leather tanning process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methacrylic acid is used as a monomer to prepare polymers. It acts a precursor for the preparation methyl methacrylate, N-substituted methacryl amides, methacrylamide, N-substituted methacryl amides and acryloyl chloride. It enhances the adhesion of surface coatings and adhesives. It acts as auxiliaries for the textile industry. It is involved in the preparation of poly(methacrylic acid)/montmorillonite nanocomposites, which finds application in the leather tanning process.
Solubility
Miscible with warm water, chloroform, ethanol, ether and organic solvents.
Notes
Incompatible with amines, strong bases, strong acids, oxidizing agents and peroxides.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Methacrylic acid |
| Nota nome | Stabilized with 100 to 250ppm hydroquinone or 4-methoxyphenol |
| Punto di fusione | 16°C |
| Densità | 1.015 |
| pH | 2.0 to 2.2 |
| Punti di ebollizione | 163°C |
| Punto d'infiammabilità | 65°C (149°F) |
| Odore | Acrid |
| Indice di rifrazione | 1.431 |
| Quantità | 500 g |
| Show More |
Safety and Handling
- Methacrylic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Methacrylic acid