Learn More
Methacrylic anhydride, 94%, stab. with ca 0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Codice prodotto. 11436820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11436820 50 g 50g
11446820 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11436820 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14357.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 760-93-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Methacrylic anhydride is a reactive monomer used for the preparation of different type of monomers under mild reaction conditions. It finds applications in light-curing coatings, cross-linked materials like synthetic resin. It acts as an intermediate for the preparation of fibers and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methacrylic anhydride is a reactive monomer used for the preparation of different type of monomers under mild reaction conditions. It finds applications in light-curing coatings, cross-linked materials like synthetic resin. It acts as an intermediate for the preparation of fibers and resins.
Solubility
Miscible with ethanol and ether.
Notes
Moisture and light sensitive. Store in a cool place. Incompatible with acids, strong oxidizing agents, alcohols, amines and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 760-93-0
Formula molecolare C8H10O3
Molecular Weight (g/mol) 154.17
Numero MDL MFCD00008586
InChI Key DCUFMVPCXCSVNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methacrylic anhydride, methacrylic acid anhydride, methacryloyl anhydride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methyl-2-propenoic acid anhydride, unii-n2rjr03340, 2-methylacrylic anhydride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-anhydride, dimethacrylic anhydride, bismethacrylic anhydride
PubChem CID 12974
IUPAC Name 2-methylprop-2-enoyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC(=O)C(C)=C
Specifica
Materiale o nome chimico Methacrylic anhydride
Nota nome stabilized with ≈0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Punto di fusione -109°C
Densità 1.033
Punti di ebollizione 197°C
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.454
Quantità 50 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1761982
Sensibilità Light and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol and ether.
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 94%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methacrylic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methacrylic anhydride