Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanesulfinic acid, sodium salt |
| Punto di fusione | 222.0°C to 226.0°C |
| Colore | White to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 85% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3SO2Na |
| Quantità | 50 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
| Peso formulazione | 102.09 |
| Vedi altri risultati |