Learn More
Methanesulfonamide, 97+%
Codice prodotto. 11478820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11478820 10 g 10g
11488820 50 g 50g
11498820 250 g 250g
11424243 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11478820 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10885.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3144-09-0 | CH5NO2S | 95.12 g/mol
Methanesulfonamide will react with thionyl chloride, cyanates, carbon disulfide and ketones and aldehydes to prepare pharmaceuticals, brightening agent and other target molecules. It is also used in biological studies to predict binding affinity and binding mode of protein ligand complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methanesulfonamide will react with thionyl chloride, cyanates, carbon disulfide and ketones and aldehydes to prepare pharmaceuticals, brightening agent and other target molecules. It is also used in biological studies to predict binding affinity and binding mode of protein ligand complexes.
Solubility
Slightly soluble in DMSO and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3144-09-0
Formula molecolare CH5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 95.12
Numero MDL MFCD00007940
InChI Key HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
PubChem CID 72879
IUPAC Name methanesulfonamide
SMILES CS(N)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methanesulfonamide
Punto di fusione 87°C to 93°C
Quantità 10 g
Beilstein 1740835
Informazioni di solubilità Slightly soluble in DMSO and methanol.
Peso formulazione 95.13
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanesulfonamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonamide