Learn More
Methanesulfonamide, 98%
Codice prodotto. 11996861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11996861 100 g Bottiglia in vetro 100g
10267460 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296111000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3144-09-0 | CH5NO2S | 95.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3144-09-0
Formula molecolare CH5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 95.12
Numero MDL MFCD00007940
InChI Key HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
PubChem CID 72879
IUPAC Name methanesulfonamide
SMILES CS(N)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methanesulfonamide
Punto di fusione 88.0°C to 92.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SO2NH2
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 95.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals, Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanesulfonamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.