Learn More
Methanesulfonamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanesulfonamide |
| CAS | 3144-09-0 |
| Formula molecolare | CH5NO2S |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Mesylamide, Methanesulfonic Amide, Methanesulphonamide, Methylsulfonamide, NSC 191039, NSC 271 |
| InChI Formula | InChI=1S/CH5NO2S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4) |
| SMILES | CS(=O)(=O)N |
| IUPAC Name | methanesulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 95.12 |
| Peso formulazione | 95.0041 |