Learn More
Methanesulfonic Acid, 98+%, for Protein Hydrolysis with Reduced TRP Losses, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10151670 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10151670
Marca: Fisher Chemical M/3874/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 75-75-2
Punto di fusione 19°C
Colore Colorless
pH 1
Punti di ebollizione 167°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare CH4O3S
Numero MDL 7518
Quantità 100 g
Sinonimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
InChI Key AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)O
IUPAC Name methanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 96.1
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Peso formulazione 96.1g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanesulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.