Learn More
Methanesulfonic acid, 98%
Codice prodotto. 10524418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10524418 1 L Glass Bottle 1L
10125917 5 L Plastic bottle 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10524418 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432970010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-75-2
Formula molecolare CH4O3S
Molecular Weight (g/mol) 96.1
InChI Key AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC Name methanesulfonic acid
SMILES CS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methanesulfonic acid
Punto di fusione 19.0°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.4810g/mL
Punti di ebollizione 167.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 189°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3SO3H
Indice di rifrazione 1.4252 to 1.4315
Quantità 1 L
Indice di Merck 15,6026
Gravità specifica 1.481
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and ethanol, insoluble in hexane and methylcyclopentane, 1.50wt% benzene -0.23wt% 0-chlorotoluene (26-28°C), 0.38wt% toluene -0.47wt% ethyl disulfide (26-28°C)
Viscosità 11.6 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 96.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanesulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonic acid