Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanesulfonic acid |
| Punto di fusione | 19.0°C |
| Densità | 1.4810g/mL |
| Punti di ebollizione | 167.0°C (10.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 189°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Formula lineare | CH3SO3H |
| Indice di rifrazione | 1.4252 to 1.4315 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methanesulfonic acid
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.