Learn More
Methanesulfonic Acid (CH3SO3H), VHG™
Beskrivelse
Methanesulfonic Acid (CH3SO3H)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Methanesulfonic Acid |
| CAS | 75-75-2 |
| Metodi | Ion Chromatography |
| Nomi componenti o analita | Methanesulfonic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C H4 O3 S |
| Sinonimo | Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva |
| InChI Formula | InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | methanesulfonic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?