Learn More
Methanesulfonic acid, pure, 70% solution in water
Codice prodotto. 10235030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10235030 1 L Glass Bottle 1L
10646132 250 mL Glass Bottle 250mL
10455555 5 L Plastic bottle 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10235030 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.30€
    91.70€ / 1L
    Risparmia 6.60€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-75-2
Formula molecolare CH4O3S
Molecular Weight (g/mol) 96.1
Numero MDL MFCD00007518
InChI Key AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC Name methanesulfonic acid
SMILES CS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methanesulfonic acid
Nota nome 70% Solution in Water
Punto di fusione -54.0°C
Densità 1.3500g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3SO3H
Indice di rifrazione 1.4130 to 1.4150
Quantità 1 L
Beilstein 04, 4
Fieser 01,666; 02,270; 04,326; 10,256; 11,321; 12,212; 13,176
Indice di Merck 15, 6026
Gravità specifica 1.35
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in hexane and methylcyclopentane,1.50wt% benzene- 0.23wt% in o-chlorotoluene (26°C),0.38wt% toluene- 0.47wt% in ethyl disulfide (26&de
Peso formulazione 96.1
Percent Purity 69.5 to 70.5%
Grado Pure
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanesulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.