Learn More
Methanesulfonic acid, silver salt, 99%
Codice prodotto. 10412981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10412981
Marca: Thermo Scientific Acros 419340250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2386-52-9 | CH3AgO3S | 202.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2386-52-9
Formula molecolare CH3AgO3S
Molecular Weight (g/mol) 202.97
Numero MDL MFCD00064795
InChI Key MLKQJVFHEUORBO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver methanesulfonate, silver methylsulfonate, silver methanesulphonate, methanesulfonic acid, silver salt, silver methanesulfonate, silver salt, silver i methanesulfonate, methanesulfonic acid, silver 1+ salt, silver methanesulfonate ag ch2so3, methylsulfonic acid silver salt, silvermesylate
PubChem CID 159658
IUPAC Name silver;methanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Methanesulfonic acid, silver salt
Punto di fusione 252.0°C to 256.0°C
Nota nome 99%
Colore Beige to White or Gray
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare CH3SO3Ag
Beilstein 04,4
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 202.97
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanesulfonic acid, silver salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.