Learn More
Methanesulfonic Acid, Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10458410 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10458410
Marca: Fisher Chemical M/3876/46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifications
CAS 2386-57-4
Colore Cream to White
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Formula molecolare CH3NaO3S
Numero MDL 64389
Sinonimo sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
InChI Key KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;methanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 118.082
PubChem CID 638112
Peso formulazione 118.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methanesulfonic acid, sodium salt
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.