Learn More
Methanesulfonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30008451
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008451 250 mL 250mL
30007379 100 mL 100mL
30005510 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008451 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM225940250ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-75-2
Formula molecolare C H4 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 96.11
Sinonimo Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva
IUPAC Name methanesulfonic acid
SMILES CS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methanesulfonic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mL
InChI Formula InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Peso formulazione 95.9881
Percent Purity >95%