Learn More
Methanesulfonic anhydride, 97%
Codice prodotto. 11410943
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
50g
Codice prodotto. 11410943
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13328.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7143-01-3 | C2H6O5S2 | 174.19 g/mol
Methanesulfonic anhydride is used to prepare methylsulfonyl esters called as mesylates. It finds application in the reaction of aromatic alkylation. It reacts with dimethylsulfoxide to get sulfoxonium complex, which is a useful oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methanesulfonic anhydride is used to prepare methylsulfonyl esters called as mesylates. It finds application in the reaction of aromatic alkylation. It reacts with dimethylsulfoxide to get sulfoxonium complex, which is a useful oxidizing agent.
Solubility
Soluble in organic solvents.
Notes
Moisture sensitive. Hygroscopic. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7143-01-3
Formula molecolare C2H6O5S2
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Numero MDL MFCD00007556
InChI Key IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
PubChem CID 81560
IUPAC Name methylsulfonyl methanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methanesulfonic anhydride
Punto di fusione 65°C to 69°C
Punti di ebollizione 125°C (4 mmHg)
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Beilstein 972316
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents.
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanesulphonic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methanesulphonic acid, anhydride