Learn More
Methanesulfonylacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanesulfonylacetic Acid |
| CAS | 2516-97-4 |
| Formula molecolare | C3H6O4S |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6O4S/c1-8(6,7)2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5) |
| SMILES | CS(=O)(=O)CC(=O)O |
| IUPAC Name | 2-methylsulfonylacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.14 |
| Peso formulazione | 137.9987 |