Learn More
Methanesulfonylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30471438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471438 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471438 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28760850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methanesulfonylacetic Acid
CAS 2516-97-4
Formula molecolare C3H6O4S
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H6O4S/c1-8(6,7)2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
SMILES CS(=O)(=O)CC(=O)O
IUPAC Name 2-methylsulfonylacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 138.14
Peso formulazione 137.9987