Learn More
Methanol, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Catalog Number p-7138049
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
methanol
CO
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
methanol
CO
Gives superior performance with minimal risk of contaminants that can limit accuracy and productivity. Methanol, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™ is an ultra-pure solvent for organic residue analysis that maximizes an instrument’s sensitivity and detection power.
BAKER ULTRA RESI-ANALYZED solvents were developed for organic residue extraction/concentration procedures. These solvents are fully characterized and lot controlled by ECD, FID, or other method-specific detectors to deliver the highest level of purity and lot-to-lot consistency.
  • Unique stabilizer systems provide unmatched product stability and interference-free results when chemical requires
  • Optimized distillation targeted to remove reactive impurities, production of higher assays and narrow solvent fronts
  • Performance tested to purity levels below the Lower Limits of Quantitation (LLQ) for trace analyte detection
  • Performance is guaranteed through the expiration period stated on the label
  • Suitable for exacting EPA sample cleanup protocols
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Note sul grado di purezza For Organic Residue Analysis
Formula lineare CH3OH
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado BAKER ULTRA RESI-ANALYZED™
Densità 0.79g/cm3
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 5.5 - 44 Vol %
Punto d'infiammabilità 11°C
Punto di combustione 455°C
Odore Alcohol-like
Imballaggio Glass
Forma fisica Liquid
Residuo dopo l'evaporazione Max. 1 ppm
Acido titolabile Max. 0.3μeq/g
Base titolabile Max. 0.1μeq/g
Acqua Max. 0.08%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.