Learn More
Methanol-d{4}, 99.8% (Isotopic)
Codice prodotto. 11324378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324378 10 Ea. pezzi 10
11314378 2 Ea. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11324378 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042318.KV
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 811-98-3
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 36.066
Numero MDL MFCD00044637
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinonimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC Name trideuterio(deuteriooxy)methane
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d4
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 0.89 g/mL
Odore Mild
Imballaggio Prescored Ampule
Quantità 10 Ea.
Punto di fusione -98°C
Punti di ebollizione 64.7°C
Numero UN UN1230
Informazioni di solubilità It is miscible with water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Peso formulazione 36.07
Percent Purity 99.8%