Learn More
Methanol-d4, for NMR, 100.0 atom % D
Codice prodotto. 16398186 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16398186 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16398186 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186450100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    398.00€ / 10mL
    Risparmia 35.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 811-98-3 | CD4O | 36.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d4
Densità 0.8880 g/mL
Punto d'infiammabilità 12°C
Indice di rifrazione 1.3262
Gravità specifica 0.888
Quantità 10 mL
CAS 811-98-3
Punto di fusione -99.0°C
Punti di ebollizione 65.0°C
Formula molecolare CD4O
Formula lineare CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 36.06
Peso formulazione 36.06
Grado NMR