Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanol-d4 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 99.6+ atom % D |
| Densità | 0.8880g/mL |
| Deuterio (D) | 99.60% min. |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Indice di rifrazione | 1.3262 |
| Acqua | 0.05% max. (Coulometric) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methanol-d4
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico