Learn More
Methanol-d4, for NMR, 99.8 atom % D
Codice prodotto. 10641622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10641622 25 g Glass Bottle 25g
10514711 10 g Glass Bottle 10g
10359270 5 g Glass Bottle 5g
10522904 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10641622 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 321280250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 811-98-3
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00044637
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinonimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d4
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom%D
Densità 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3262
Acqua 0.05% max. (Coulometric)
Quantità 25 g
Punto di fusione -99.0°C
Punti di ebollizione 65.0°C
Formula lineare CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMILES CO
IUPAC Name trideuterio(deuteriooxy)methane
Molecular Weight (g/mol) 36.066
Peso formulazione 36.06
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol-d4
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.