Learn More
Methanol-d4, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D
Codice prodotto. 10053560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Imballaggio:
Ampule
Dimensione della confezione:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10053560 7.5 mL Ampule 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10053560 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 320750075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    102.00€ / 7.5mL
    Risparmia 10.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d4
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom % D
Densità 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Ampule
Indice di rifrazione 1.3262
Acqua 0.05% max. (Coulometric)
Quantità 7.5 mL
CAS 811-98-3
Punto di fusione -99.0°C
Punti di ebollizione 65.0°C
Formula molecolare CH4O
Formula lineare CD3OD
Numero MDL MFCD00044637
Sinonimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
SMILES CO
IUPAC Name trideuterio(deuteriooxy)methane
Molecular Weight (g/mol) 36.066
PubChem CID 71568
Peso formulazione 36.06
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol-d4
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol-d4, Methylalcohol