Learn More
Methanol, for HPLC-MS, Fisher Chemical™
Catalog Number p-8015145
13.56 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21964" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
metanolo
CO
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
metanolo
CO
Methanol, for HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione -98°C
Colore Incolore
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in vetro color ambra
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 128 hPa at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Peso formulazione 32.04g/mol