Learn More
Methanol, puriss., Solstice
BIOPHARMA
14.37€ - 1353.95€
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca dimQuantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimQuantity Prezzo Quantità e disponibilità  
15642580
BIOPHARMA
SDS Vedere i documenti
Fluka
24229-2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
89.00€
14.37€ / 2.5L
Risparmia 74.63€
83% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
 Articolo soggetto a restrizioni
15662580
SDS Vedere i documenti
Honeywell Riedel-de Haën
24229-25L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15652580
SDS Vedere i documenti
Honeywell Riedel-de Haën
24229-20KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15632580
BIOPHARMA
SDS Vedere i documenti
Fluka
24229-160KG
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1615.00€
1353.95€ / 160kg
Risparmia 261.05€
16% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-11-2026
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301+H311+H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.