Learn More
Methdilazine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30481535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481535 500 mg 500mg
30468379 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30481535 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM260100500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1229-35-2
Formula molecolare C18 H20 N2 S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 332.89
Sinonimo 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (8CI), Dilosyn, Disyncran, Methdilazine hydrochloride, Methdilazine monohydrochloride, NSC 169091, Tacaryl, Tacaryl hydrochloride
IUPAC Name 10-[(1-methylpyrrolidin-3-yl)methyl]phenothiazine;hydrochloride
SMILES Cl.CN1CCC(CN2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methdilazine Hydrochloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H20N2S.ClH/c1-19-11-10-14(12-19)13-20-15-6-2-4-8-17(15)21-18-9-5-3-7-16(18)20;/h2-9,14H,10-13H2,1H3;1H
Peso formulazione 332.1114