Learn More
Thermo Scientific™ MethElute™ Reagent (TMPAH)
Codice prodotto. 11597851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
12 x 1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11597851 12 x 1 mL pezzi 12
11507690 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11597851 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TS49301
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
For accurate, sensitive on-column methylation use Thermo Scientific™ MethElute™ Reagent (TMPAH).
For accurate, sensitive, on-column methylation and detection by GC analysis use Thermo Scientific™ MethElute™ Reagent (TMPAH). It is ideally suited for the quantitative methylation and detection of barbiturates, sedatives, xanthine bases, phenolic alkaloids, and phenytoin, giving a single quantitative peak for each substance. When the reagent is heated with drug-containing extracts, serum, or urine the drugs containing reactive amino, hydroxyl, and carboxyl functions will be methylated at the reactive sites.
Performance Characteristics
Accuracy comparable or better than the UV/TLC method (GC is superior to UV/TLC when phenobarbitol and phenytoin present)
High precision, with coefficient of variation of 5% or less
High sensitivity; barbiturates deteced down to 0.2 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con GC
Rischi Flammable, Toxic
Componenti standard Trimethylanilinium hydroxide in Methanol
Concentrazione standard 0.2 M
Quantità 12 x 1 mL
Conservazione Room Temperature
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MethElute Reagent (TMPAH)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol