Learn More
Methimazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methimazol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7) |
| Peso formulazione | 114.0252 |
| Percent Purity | >95% |