Learn More
MP Biomedicals™ Methionine/Choline Control Diet, Pellet
Codice prodotto. 11495365 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 kg
20 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
10kg
20kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495365 10 kg 10kg
11405375 20 kg 20kg
11415375 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495365 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0296044110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00€
    1545.60€ / 10kg
    Risparmia 79.40€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
For the study of non-alcoholic steatohepatitis disease
  • Methionine/choline control diet (MCCD) triggers the resolution of hepatic inflammatory and fibrotic reactions and hepatocyte apoptosis, suggesting that MCDD-induced steatohepatitis is also reversible
  • CD diet is used in Non-alcoholic steatohepatitis study
Specifica
Product Type Animal Diet
Formato Pellets
Quantità 10 kg
Requisiti di stoccaggio Room Temperature