Learn More
(±)-Methionine, TRC
Codice prodotto. 30006284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006284 100 g 100g
30006754 250 g 250g
30012895 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006284 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM260395100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-51-8
Formula molecolare C5 H11 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Sinonimo DL-Methionine, (2RS)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, Methionine, Methionine, DL- (8CI), (±)-Methionine, 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, Acimetion, Amurex, Banthionine, Cynaron, DL-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Dyprin, Lactet, Lobamine, Meonine, Meprom M 85, MetAMINO, Methilanin, MetiPEARL, Metione, NSC 9241, Neston, Pedameth, Racemethionine, Rhodimet NP 99, Smartamine, Smartamine M, Timet, Urimeth, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid
IUPAC Name 2-amino-4-methylsulfanylbutanoic acid
SMILES CSCCC(N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Methionine
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Quantità 100 g
Peso formulazione 149.051
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature