Learn More
Methocarbamol, MedChemExpress
Descrizione
Methocarbamol is an orally active central muscle relaxant and blocks muscular Nav1.4 channel. Methocarbamol reversibly affects voltage dependence of inactivation of Nav1.4 channel. Methocarbamol has the potential for muscle spasms and pain syndromes research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methocarbamol |
| CAS | 532-03-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H15NO5 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.52 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (16.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(COC1=CC=CC=C1OC)COC(N)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 241.24 |
| Peso formulazione | 241.24 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only