Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Aldrin | 309-00-2 | 200μg/mL |
| alpha-BHC | 319-84-6 | 200μg/mL |
| beta-BHC | 319-85-7 | 200μg/mL |
| delta-BHC | 319-86-8 | 200μg/mL |
| Dieldrin | 60-57-1 | 200μg/mL |
| Endosulfan I | 959-98-8 | 200μg/mL |
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 200μg/mL |
| Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 200μg/mL |
| Endrin | 72-20-8 | 200μg/mL |
| Endrin aldehyde | 7421-93-4 | 200μg/mL |
| Endrin ketone | 53494-70-5 | 200μg/mL |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 200μg/mL |
| Heptachlor | 76-44-8 | 200μg/mL |
| Heptachlor epoxide (Isomer B) | 1024-57-3 | 200μg/mL |
| Methoxychlor | 72-43-5 | 200μg/mL |
| p,p'-DDD | 72-54-8 | 200μg/mL |
| p,p'-DDE | 72-55-9 | 200μg/mL |
| p,p'-DDT | 50-29-3 | 200μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Organochlorine Pesticides Mix A |
| Imballaggio | 2mL Amber Prescored Glass Ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metodi | For US EPA Method 525.2 |
| Nomi componenti o analita | Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; p,p'-DDD; p,p'-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p |
| Tecnica | AA, ICP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Elemento | Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, p,p'-DDD, p,p'-DDE, delta-BHC, Dieldrin |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Organochloine Pesticides Mix A
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone
Product intended for laboratory use only