Learn More
Organochlorine Pesticides Mix B, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15285786 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15285786 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15285786 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore 5252PB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    175.60€ / 1mL
    Risparmia 25.40€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Alachlor15972-60-8200μg/mL
alpha-Chlordane5103-71-9200μg/mL
Bladex21725-46-2200μg/mL
Chlorobenzilate510-15-6200μg/mL
Chloroneb2675-77-6200μg/mL
Chlorothalonil1897-45-6200μg/mL
Chlorpyrifos2921-88-2200μg/mL
gamma-Chlordane5103-74-2200μg/mL
Hexachlorobenzene118-74-1200μg/mL
Methyl dacthal1861-32-1200μg/mL
Permethrin (c=39%;t=59%)52645-53-1200μg/mL
Propachlor1918-16-7200μg/mL
Terrazole2593-15-9200μg/mL
trans-Nonachlor39765-80-5200μg/mL
Trifluralin1582-09-8200μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Organochlorine Pesticides Mix B
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metodi For US EPA Method 525.2
Nomi componenti o analita Alachlor; Bladex; alpha-Chlordane; Chloroneb; Chlorobenzilate; Chlorothalonil; Chlorpyrifos; gamma-Chlordane; Hexachlorobenzene; Methyl dacthal; trans-Nonachlor; Permethrin (t=55%;c=44%); Propachlor; Terrazole; Trifluralin
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Elemento Alachlor, Bladex, alpha-Chlordane, Chloroneb, Chlorobenzilate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, gamma-Chlordane, Hexachlorobenzene, Methyl Dacthal, trans-Nonachlor, Permethrin, Propachlor, Terrazole, Trifluralin
Solvent or Matrix Acetone
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Organochlorine pest MixB
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone, chlorothalonil, chlorpyrifos, trifluralin
Product intended for laboratory use only